Learn More
Blanco™ Stainless Steel Platform Trolley
Descrizione
In the professional kitchen, catering industry or laboratory environment, platform trolleys are used to transport heavy, stacked items. These rigid-frame rectangular carts feature a single platform, stable castors, protective bumpers on the corner caps and a maneuvering handle.
- Constructed of 18/8 stainless steel that does not rust
- Platform trays have a contoured profiled edge or a flat smooth surface
- Upper surface: micro-plated for easy maintenance; Lower surface: soundproof coating
- Four castors: fixed or swivel (steering), two with brakes
- Galvanized steel or corrosion-resistant synthetic (in compliance with DIN 18867-8) castors
Specifica
Specifica
| Länge (metrisch) Einschub | 80 cm |
| Breite (metrisch) Einschub | 50 cm |
| Produkttyp | Trolley |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 18867-8 |
| Beschreibung | Umlaufende Profilkante |
| Abmessungen (L x B x H) | 880 x 580 x 900 mm |
| Ausführung | Micropolished |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Aufnahmevermögen | Stacked items |
| Enthält | Platform, handle |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?