Learn More
JP Selecta™ Stativ-Stützstäbe
Artikelnummer. 12012365
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
Höhe (metrisch):
600 mm
700 mm
Gewicht (metrisch):
1.8 kg
2,5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12012365
Marke: JP Selecta™ 6022710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
JP Selecta™ Stativ-Stützstäbe – geeignet für Laborzwecke zum Abstützen von Stativen.
  • Aus AISI 304 Edelstahl
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 600 mm
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Produkttyp Stativ-Stützstab
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 1.8 kg