Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl-Transport-Druckflasche
Artikelnummer. 30285058
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285058 10 l 1 Stück
30284896 15 l 1 Stück
30284910 20 l 1 Stück
30284876 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285058 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50633101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.62 CHF
    407.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 94.00 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Transportflasche aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl