Learn More
Amsta Rostfritt Transportflasche aus Edelstahl – Säurebeständige Milchkanne mit Deckel
Artikelnummer. 30284958
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284958 5 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284958 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5163151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2763.68 CHF
    2286.13 CHF / 10 Stück
    Sparen 477.55 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 5 L
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)