Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl-Transportbehälter ohne Seitenwand, ohne Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284927
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284927 100 l 1 Stück
30285056 20 l 1 Stück
30284946 25 l 1 Stück
30284933 30 l 1 Stück
30285044 50 l 1 Stück
30284887 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30284927 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 506091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 CHF
    430.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 48.65 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silber
Material Edelstahl