Learn More
Amsta Rostfritt Transportbehälter aus Edelstahl mit Seitenschutz, ohne Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30285041
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30285041 100 l 1 Stück
30284866 150 l 1 Stück
30285053 20 l 1 Stück
30284982 25 l 1 Stück
30284985 30 l 1 Stück
30284992 50 l 1 Stück
30284860 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30285041 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 506081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 CHF
    464.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 51.98 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silber
Material Edelstahl