Learn More
Bochem™ Transportbehälter aus Edelstahl mit Deckel und Griff
285.00 CHF - 451.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Transportbehälter |
---|---|
Material | Edelstahl (18/10) |
Enthält | Deckel und Griff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10199740
|
Bochem™
8307 |
10 l |
451.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10463501
|
Bochem™
8300 |
1 l |
366.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10792702
|
Bochem™
8301 |
2 l |
285.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673701
|
Bochem™
8302 |
3 l |
316.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10169460
|
Bochem™
8304 |
5 l |
378.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit Deckel und Henkel.Zubehör bitte separat bestellen.
Volumen: 10L
φ/H: 220/300mm
Spezifikation
Transportbehälter | |
Edelstahl (18/10) | |
Deckel und Griff |