Learn More
Amsta Rostfritt Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig, mit Seitenschutz, ohne Deckel
Artikelnummer. 30285051
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285051 100 l 1 Stück
30284961 150 l 1 Stück
30285037 20 l 1 Stück
30284993 25 l 1 Stück
30285003 30 l 1 Stück
30285014 50 l 1 Stück
30285035 75 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30285051 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 516081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.01 CHF
    608.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 112.51 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertigster Transportbehälter aus Edelstahl – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
  • Geradliniges, zylindrisches Gefäß in hochglanzpolierter Ausführung mit stilvollem Design.
Specifications
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)