Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl-Transportflasche mit Deckel
Artikelnummer. 30284945
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284945 3 l 1 Stück
30284885 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30284945 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5063131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.55 CHF
    170.23 CHF / 1 Stück
    Sparen 35.32 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Transportflasche aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Silber
Material Edelstahl