Learn More
Amsta Rostfritt Transportflasche aus Edelstahl mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284863
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284863 10 l 1 Stück
30285047 15 l 1 Stück
30284967 20 l 1 Stück
30285050 8 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284863 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 CHF
    315.10 CHF / 1 Stück
    Sparen 42.90 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Transportflasche aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl