Learn More
Cole-Parmer™ BUSHING 3/8' MNPT 1/8' FNPT
Cole-Parmer™ Reduzierbuchsen mit Gewinde (NPT(M) x NPT(F), aus Edelstahl) sorgen für eine haltbarere, dauerhafte Installation.
Marke: Cole-Parmer™ 08539-90
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Robuste Gewindeanschlüsse sind für die permanente Installation ausgelegt.
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen.
- Sensoren separat erhältlich.
Spezifikation
Feste Schläuche für Hochdruckanwendungen | |
3/8 Zoll NPT(M) x 1/8 Zoll NPT(F) | |
Edelstahl (316) |
1 pro St. | |
Reduzierbuchse mit Gewinde | |
7500 psi |