Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl Thermo Isolierte Thermoskannen mit Deckel
Artikelnummer. 30285059
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 L
3 l
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285059 3 l 1 Stück
30284883 1,5 L 10 Stück
30284990 10 l 1 Stück
30284903 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285059 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5068031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.61 CHF
    285.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 52.41 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Thermoskanne aus Edelstahl. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Silber
Material Edelstahl