Learn More
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl
Beschreibung
Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.
Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.
- Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
- Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
- NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Halbfeste Temperatur |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 3.3 ft. |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 8.1 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 3.9 Zoll |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Gesamtlänge (metrisch) | 205 mm |
| Länge (metrisch) Sonde | 100 mm |
| Material | AISI 316 Sonde aus Edelstahl, ABS-Griff: |
| Messzeit | 8 s |
| Modell | HI 765PW-Einstechsonde |
| Mehr anzeigen |