Learn More
Sampling Systems™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Artikelnummer. 17912022 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Positionen:
12 Positionen
48 Positionen
Array:
2 x 6
4 x 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17912022
Marke: Sampling Systems™ A64548
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These stainless steel test tube racks come in two standard sizes and are made from stainless steel, making them ideal for GMP applications.
  • Made from corrosion resistant 304 stainless steel
  • Ideal for use in laboratories and production
  • Mirror polish finish
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 2 x 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Silver
Aufnahmevermögen Test Tubes
Material Stainless Steel
Positionen 12 Positionen
Form Rechteckig
Einschübe Keine
Stapelbar Ja, wenn leer