Learn More
RETSCH Entlüftungsringe aus Edelstahl für Testsiebe
Artikelnummer. 10497022 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10497022 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10497022 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 69.221.0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00 CHF
    121.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 50.61 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Belüftungsring des Analysesiebs
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrations-Siebschüttler AS 200 Basis
Verpackungsmenge Je 1