Learn More
RETSCH Zwischenringe aus Edelstahl für Testsiebe
Artikelnummer. 11964432 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100 mm Durchm. x 40 mm Höhe
200 mm Durchm. x 25 mm Höhe
200 mm Durchm. x 50 mm Höhe
305 mm Durchm. x 40 mm Höhe
400 mm Durchm. x 65 mm Höhe
450 mm Durchm. x 100 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11964432 450 mm Durchm. x 100 mm Höhe 1 Stück
10156981 100 mm Durchm. x 40 mm Höhe 1 Stück
10496431 200 mm Durchm. x 50 mm Höhe 1 Stück
10564112 200 mm Durchm. x 25 mm Höhe 1 Stück
10790473 305 mm Durchm. x 40 mm Höhe -
10563922 400 mm Durchm. x 65 mm Höhe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11964432 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 60.935.000450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 CHF
    192.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 75.50 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Zwischenring für Analysensieb
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 450 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Steuerung für Vibrations-Siebschüttler AS 450
Größe 450 mm Durchm. x 100 mm Höhe