Learn More
RETSCH Zwischenringe aus Edelstahl für Testsiebe
Artikelnummer. 10563922 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Größe:
100 mm Durchm. x 40 mm Höhe
200 mm Durchm. x 25 mm Höhe
200 mm Durchm. x 50 mm Höhe
305 mm Durchm. x 40 mm Höhe
400 mm Durchm. x 65 mm Höhe
450 mm Durchm. x 100 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10563922
Marke: RETSCH 60.935.000400
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Zwischenring für Analysensieb
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400
Größe 400 mm Durchm. x 65 mm Höhe