Learn More
RETSCH Zwischenringe aus Edelstahl für Testsiebe
Artikelnummer. 10156981 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100 mm Durchm. x 40 mm Höhe
200 mm Durchm. x 25 mm Höhe
200 mm Durchm. x 50 mm Höhe
305 mm Durchm. x 40 mm Höhe
400 mm Durchm. x 65 mm Höhe
450 mm Durchm. x 100 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10156981 100 mm Durchm. x 40 mm Höhe 1 Stück
10496431 200 mm Durchm. x 50 mm Höhe 1 Stück
10564112 200 mm Durchm. x 25 mm Höhe 1 Stück
10790473 305 mm Durchm. x 40 mm Höhe -
11964432 450 mm Durchm. x 100 mm Höhe 1 Stück
10563922 400 mm Durchm. x 65 mm Höhe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10156981 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 60.935.000100
Spezifikation
Produkttyp Zwischenring für Analysensieb
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrations-Siebschüttler AS 200 Basis
Größe 100 mm Durchm. x 40 mm Höhe