Learn More
RETSCH Zwischenbehälter aus Edelstahl für Analysensiebe
Artikelnummer. 11954432 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200mm
400mm
450mm
Höhe (metrisch):
25 mm
50 mm
65 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11954432
Marke: RETSCH 60.220.000450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammelt Proben aus Testsieben. Diese Zwischenschalen aus Edelstahl sind mit mehreren Testsieben und Siebschüttlern je nach Durchmesser kompatibel.
  • Edelstahl
  • Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Fester Siebrahmen
Spezifikation
Typ Intermediäre Pfanne
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Testsiebe, vibrierender Siebschüttler AS 200 Basis
Höhe (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 450mm