Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten über 10 mm, nach ISO 3310/1
Marke:  RETSCH 60.168.019000
783.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914612
  • 825.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
100mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
450mm
19mm
ISO 3310/1
Zertifikat zur Regelkonformität