Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Artikelnummer. 11994552 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11994552
Marke: RETSCH 60.168.000140
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 140 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrationsschüttler AS 450
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 100mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 450mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl