Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Marke:  RETSCH 60.166.063000
555.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10167121
  • 585.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
65mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
400mm
63mm
ISO 3310/1
Zertifikat zur Regelkonformität