Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Marke: RETSCH 60.172.125000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
1 Each | |
Test Sieve |
For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination | |
315mm | |
125mm | |
ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2 |