Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Artikelnummer. 11732986 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11732986
Marke: RETSCH 60.172.014000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge 1 Each
Porengröße 14 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
Zur Verwendung mit (Anwendung) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Außendurchmesser (metrisch) 315mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato