Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Artikelnummer. 11722996 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11722996
Marke: RETSCH 60.172.031500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge 1 Each
Porengröße 31,5 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
Zur Verwendung mit (Anwendung) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Außendurchmesser (metrisch) 315mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl