Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Each |
| Porengröße | 13,2 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination |
| Außendurchmesser (metrisch) | 315mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |