Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm, mit Abnahmeprüfzeugnis
174.00 CHF - 179.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10288971
|
RETSCH
60.231.000160 |
160 μm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10513922
|
RETSCH
60.231.001000 |
1mm |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10680272
|
RETSCH
60.231.000200 |
200 μm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15182433
|
RETSCH
60.231.000200 |
200 μm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10176551
|
RETSCH
60.231.000315 |
315 μm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10769512
|
RETSCH
60.231.000500 |
500 μm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10380572
|
RETSCH
60.231.000630 |
630 μm |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10320672
|
RETSCH
60.231.000090 |
90 μm |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
200mm | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
ISO 3310/1 und ASTM E 11 |
Edelstahl | |
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Analysesieb | |
50mm |