Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm, mit Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
2mm
500 μm
600 μm
800 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 600 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 und ASTM E 11 |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |