Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm, mit Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10466821 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
2mm
500 μm
600 μm
800 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10466821
Marke: RETSCH 60.331.002000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 2mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1 und ASTM E 11
Höhe (metrisch) 50mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl