Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Analysensiebe, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite 10 mm und weniger, ISO 3310/1
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3,35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 6.7 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323 |
| Enthält | Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504 |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |