Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Analysensiebe, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite 10 mm und weniger, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10127171 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3,35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10127171
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen zwischen 1 mm und 10 mm.
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 50 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 3.55 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Enthält Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl