missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Langlochblechen
Marke: RETSCH 60.180.002200
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
1 Each | |
Test Sieve | |
Certificate indicating Compliance |
For separation, fractioning, particle size determination | |
200mm | |
2.2mm | |
ISO 5223 | |
50mm |