Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite über 10 mm
Marke:  RETSCH 60.198.063000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042762
  • 234.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
200mm
Je 1
Analysesieb
Zertifikat zur Regelkonformität
Edelstahl
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
63mm
ISO 3310/2
50mm