Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 12.5 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 |
| Enthält | Konformitätszertifikat |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |