Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke: RETSCH 60.117.000106
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm |
For separation, fractioning, particle size determination | |
150 mm | |
106μm | |
ASTM E 11 | |
Certificate indicating Compliance |