Learn More
Endecotts™ Edelstahl-Testsieb
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Präzise Öffnung (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen)
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 20 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-2/BS 410-2 S.H.P.P. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 450 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Wellengitterdraht aus Edelstahl |