Learn More
KGW Isotherm™ Temperierbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8009652
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10085121
Marke: KGW Isotherm™ 2204
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 65 mm
Außendurchmesser (metrisch) 87 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperieren von Flüssigkeiten, Das Temperiermedium wird mithilfe eines Thermostaten um die doppelwandige Deckschicht gepumpt
Höhe (metrisch) 203 mm
Innenhöhe (metrisch) 180 mm
Typ Becher