Learn More
KGW Isotherm™ Temperierbecher aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 65 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 87 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperieren von Flüssigkeiten, Das Temperiermedium wird mithilfe eines Thermostaten um die doppelwandige Deckschicht gepumpt |
| Höhe (metrisch) | 203 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 180 mm |
| Typ | Becher |