Learn More
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, hohe Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4.5 l
7 l
Außendurchmesser (metrisch):
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
- Vakuumisoliert
- Höhenmaße inklusive Deckel
- Rostfrei
- Korrosionsbeständig
- Alles hygienisch
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 245 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport von Flüssiggasen |
| Innenhöhe (metrisch) | 285 mm |
| Höhe (metrisch) | 335 mm |
| Enthält | Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff |
| Kapazität (metrisch) | 7 l |
| Innentiefe (metrisch) | 285 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Material | Edelstahl |
| Modell | Große Form |