Learn More
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, hohe Form
Artikelnummer. 11746399
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4.5 l
7 l
Außendurchmesser (metrisch):
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11746399
Marke: Day Impex™ 200016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen in einem Behälter, der eine Klemme hat, um den Deckel am Gehäuse zu befestigen. Day Impex™ Edelstahl-Behälter mit hoher Form bewahren eine Reihe von Dewar-Kolben auf und bestehen aus Edelstahl, um korrosionsbeständig zu sein.
  • Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
  • Vakuumisoliert
  • Höhenmaße inklusive Deckel
  • Rostfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Alles hygienisch
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 142 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transport von Flüssiggasen
Innenhöhe (metrisch) 205 mm
Höhe (metrisch) 268 mm
Enthält Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
Kapazität (metrisch) 2 l
Innentiefe (metrisch) 205 mm
Innendurchmesser (metrisch) 106 mm
Material Edelstahl
Modell Große Form