Learn More
Arex Professional Equipment™ Stainless Steel Table with Frame on Three Sides, 60 x 120 x 85 mm
Artikelnummer. 11834290
Encompass
Click to view available options
:
60 x 120 x 85 mm
Artikelnummer. 11834290
Marke: Arex Professional Equipment™ CTT612S
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Komplett aus Edelstahl mit höhenverstellbaren Beinen.
  • Stainless steel construction throughout.
  • Adjustable legs.
  • Horizontal support bars on three sides.
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 60 mm
Abmessungen (T x B x H) 60 x 120 x 85 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Höhe (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 120 mm
Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.