Learn More
Arex Professional Equipment™ Stainless Steel Table with Bottom Shelf, 70 x 120 x 85 mm
Artikelnummer. 11850281
Encompass
Click to view available options
:
70 x 120 x 85 mm
Artikelnummer. 11850281
Marke: Arex Professional Equipment™ CTR712S
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Komplett aus Edelstahl mit höhenverstellbaren Beinen.
  • Konstruktion komplett aus Edelstahl.
  • Verstellbare Beine.
  • Praktische Bodenplatte.
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 70 mm
Abmessungen (T x B x H) 70 x 120 x 85 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Höhe (metrisch) 85 mm
Enthält Bodenregalbrett
Einschubmaterial Stainless Steel
Breite (metrisch) 120 mm
Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.