Learn More
Interscience Laboratories Storage Rack for 12 Bags, 400ML
Artikelnummer. 10295344
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10295344 400 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10295344 Lieferant Interscience Laboratories Lieferanten-Nr. 221040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The BagMixer™ Paddle Blender Bag Storage Rack is a specially designed rack that allows you to easily place samples in open bags.
  • Stackable.
  • Autoclavable.
  • All stainless steel.
  • BagRack™ allows clean and methodical storage of bags which can be left open to pipet easily or can be closed with a BagClip™.
Spezifikation
Produkttyp Aufbewahrungsgestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen 400 ml
Material Stainless Steel
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 12 Beutel, 400 ml
Menge Je 1