Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Rührstäbchen
Artikelnummer. 15859721 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
240 mm
300 mm
Produkttyp:
Massive Schaufel
Perforierte Schaufel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859721
Marke: Sampling Systems™ A9161500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Rührstäbchen aus Edelstahl sind ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und hygienischen Anwendungen.
  • Nutfreie Konstruktion
  • 316L-Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
  • Robuste Bauweise
  • BSE/TSE-frei
Spezifikation
Produkttyp Perforierte Schaufel
Material Edelstahl (316L)
Beschreibung Blade with Holes
Ausführung Poliert
Länge (metrisch) 1.500 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt 300 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 150 mm