Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Rührstäbchen
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Rührstäbchen aus Edelstahl sind ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und hygienischen Anwendungen.
Marke:  Sampling Systems™ A344-1000
Additional Details : Gewicht : 4.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829641
Menge Preis
1 96.41 CHF / 1 Stück
10 78.79 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
11-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nutfreie Konstruktion
  • 316L-Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
  • Robuste Bauweise
  • BSE/TSE-frei
Spezifikation
Spezifikation
Stabile Klinge
1000 mm
125 mm-Klinge
Flächenrührer
Poliert
240 Mm Klingenlänge
316L-Edelstahl