Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Löffel aus Edelstahl
Artikelnummer. 15550122 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml; 2 ml
0,8 ml kleiner Löffel; 2,8 ml großer Löffel
1,6 ml, 3 ml
1,8 ml kleiner Löffel; 5,0 ml großer Löffel
2,0 ml kleiner Löffel; 8,0 ml großer Löffel
Länge (metrisch):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Packungsgröße:
2 Packungen
2 Stück
Artikelnummer. 15550122
Marke: Bel-Art™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelseitig mit zwei Schüsselgrößen.
  • Aus 304 Edelstahl hergestellt
  • Probenlöffel haben einen festen, abgerundeten Schaft
  • Erhältlich in poliertem Edelstahl oder beschichtet mit Fluo-Kem™ PTFE-FEP
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Form Solid, Rounded Shaft
Kapazität (metrisch) 0,8 ml kleiner Löffel; 2,8 ml großer Löffel
Produkttyp Löffel
Ausführung Polierter 304L-Edelstahl
Material Stainless Steel
Länge (metrisch) 18 cm