Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Löffel aus Edelstahl
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml; 2 ml
0,8 ml kleiner Löffel; 2,8 ml großer Löffel
1,6 ml, 3 ml
1,8 ml kleiner Löffel; 5,0 ml großer Löffel
2,0 ml kleiner Löffel; 8,0 ml großer Löffel
Länge (metrisch):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Packungsgröße:
2 Packungen
2 Stück
Beschreibung
Doppelseitig mit zwei Schüsselgrößen.
- Aus Edelstahl 304
- Probenlöffel haben einen festen, abgerundeten Schaft
- Erhältlich in poliertem Edelstahl oder beschichtet mit Fluo-Kem™ PTFE-FEP
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Form | Solid, Rounded Shaft |
| Kapazität (metrisch) | 1,6 ml, 3 ml |
| Farbe | Braun |
| Produkttyp | Löffel |
| Ausführung | Fluo-Kem Teflon-FEP-beschichtet |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 21 cm |