Learn More
Buerkle™ Spatel, Klinge V2A, Holzgriff, Länge 180 mm .
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Universalhilfsmittel zum Sammeln, Teilen und Mischen von Pasten, Cremes usw.
- Klinge aus Edelstahl V2A (1.4301 )
- Holzgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universalgerät zum Sammeln, Teilen und Mischen von Pasten, Cremes usw. |
| Klingenmaterial | Edelstahlgehäuse V2A |
| Griffmaterial | Holz |
| Material | Edelstahl |
| Grifftyp | Holz |
| Länge (metrisch) | 180 mm |