Learn More
Hamilton™ Kleine Nabe, austauschbare Nadeln
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm).
- Kann mit (RN)-Spritzen bis 100 l μverwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 34 G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.05 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.16 mm |
| Produkttyp | Abnehmbare kundenspezifische Nadel |
| Art der Kanülenspitze | 3 oder 4 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner) |