Learn More
Grant Instruments™ Giebeldeckel aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8014656
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11436427
Marke: Grant Instruments™ LU28
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für die Verwendung über 60 °C. Der Schiebedeckel aus Edelstahl verhindert Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
  • Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
  • Dreieckige Form, Edelstahl mit Kunststoffgriff
  • Wählen Sie aus den folgenden Größen:
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 oder 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SAP18, ST12, ST26
Material Rostfreier Stahl